Learn More
Ibuprofène (S)-(+), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-147922 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10193091
Marque: Thermo Scientific Acros 333200010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Le (S)-(+)-ibuprofène, nº CAS 51146-56-6, est l’énantiomère actif de l’anti-inflammatoire non stéroïdien, l’ibuprofène.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
L’ibuprofène est un anti-inflammatoire non stéroïdien couramment utilisé sous sa forme racémique
Le (S)-(+)-ibuprofène est l’énantiomère actif de ce médicament qui confère une activité anti-inflammatoire
Le (S)-(+)-ibuprofène inhibe la synthèse de la prostaglandine et réduit ainsi l’inflammation et la douleur lorsqu’il est ingéré
Applications
En tant qu’énantiomère actif de l’ibuprofène, le (S)-(+)-ibuprofène est utilisé dans la recherche en laboratoire pour les études pharmacocinétiques
Le (S)-(+)-ibuprofène peut être utilisé comme inhibiteur de la cyclooxygénase 1 et 2 et comme agoniste de PPARalpha et de PPARgamma
Le (S)-(+)-ibuprofène peut être utilisé comme matériau pour étudier le développement de systèmes de libération de médicaments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51146-56-6
Formule moléculaire C13H18O2
Poids moléculaire (g/mol) 206.28
Numéro MDL MFCD00069289
Clé InChI HEFNNWSXXWATRW-JTQLQIEISA-N
Synonyme s-+-ibuprofen, dexibuprofen, s +-ibuprofen, s-2-4-isobutylphenyl propanoic acid, s-ibuprofen, d-ibuproten, s-+-2-4-isobutylphenyl propionic acid, s-+-4-isobutyl-alpha-methylphenylacetic acid, +-s-p-isobutylhydratropic acid, seractil
CID PubChem 39912
ChEBI CHEBI:43415
Nom IUPAC Acide (2S)-2-[4-(2-méthylpropyl)phényl]propanoïque
SMILES CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(C)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-Ibuprofen
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 49.0°C to 53.0°C
Couleur Blanc
Point d’éclair 113°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Conditions de rotation spécifiques + 57.00 (20.00°C c=2,EtOH)
Rotation spécifique + 57.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: readily soluble in most organic solvents
Poids de la formule 206.28
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (S)-(+)-Ibuprofen
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: (S)-(+)-Ibuprofen