Learn More
Acide (S)-(+)-mandélique, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11497337
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11497337 25 g 25g
11487337 5 g 5g
11407347 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11497337 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15061.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 17199-29-0 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
L’acide (S)-(+)-mandélique est un réactif polyvalent utilisé dans la résolution des racémates et la préparation des amides, des intermédiaires pharmaceutiques.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide (S)-(+)-mandélique est un réactif polyvalent utilisé dans la résolution des racémates et la préparation des amides, des intermédiaires pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17199-29-0
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.149
Numéro MDL MFCD00004495
Clé InChI IWYDHOAUDWTVEP-ZETCQYMHSA-N
Synonyme s-+-mandelic acid, s-mandelic acid, s-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, l-mandelic acid, l-+-mandelic acid, 2s-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, mandelic acid, s, unii-l0umw58g3t, l +-mandelic acid
CID PubChem 439616
ChEBI CHEBI:32800
Nom IUPAC Acide (2S)-2-hydroxy-2-phénylacétique
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-Mandelic acid
Point de fusion 131°C to 135°C
Quantité 25 g
Rotation optique +155° (c=5 in Water)
Sensibilité Light sensitive
Beilstein 2208678
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté ≥99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • L-(+)-Mandelic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: L-(+)-Mandelic acid