Learn More
(S)-MCPG, MedChemExpress
Code produit. 16442998
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Code produit. 16442998
Marque: Medchem Express HY100406
MedChemExpress (S)-MCPG ((+)-MCPG) is a potent group I/II metabotropic glutamate receptor (mGluRs) antagonist and the active isomer of (RS)-MCPG (HY-100371). (S)-MCPG can be used for the study of the function of mGluRs in spatial learning.
(S)-MCPG ((+)-MCPG) is a potent group I/II metabotropic glutamate receptor (mGluRs) antagonist and the active isomer of (RS)-MCPG (HY-100371). (S)-MCPG can be used for the study of the function of mGluRs in spatial learning.
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-MCPG
Forme physique Solid
CAS 150145-89-4
Couleur Off-White
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C10H11NO4
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Synonyme (+)-MCPG
Informations sur la solubilité DMSO : 1 mg/mL (4.78 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C1=CC=C([C@](C)(N)C(O)=O)C=C1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 209.2
Poids de la formule 209.2
Pourcentage de pureté 99.61%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.