Learn More
Sulfate de S-méthylisothiouronium, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11428883
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
250g
500g
Code produit. 11428883
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11044.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 867-44-7 | C4H14N4O4S3 | 278.36 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 867-44-7
Formule moléculaire C4H14N4O4S3
Poids moléculaire (g/mol) 278.36
Numéro MDL MFCD00013055
Clé InChI BZZXQZOBAUXLHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme s-methylisothiourea hemisulfate, 2-methyl-2-thiopseudourea hemisulfate, carbamimidothioic acid, methyl ester, sulfate 2:1, s-methylisothiourea sulfate 2:1, s-methylthiouronium sulfate 2:1, bis 2-methylisothiouronium sulphate, methyl carbamimidothioate sulfate 2:1, methylcarbamimidothioate sulfate 2:1, s-methylisothiourea, sulfate, 2-methyl-2-thiopseudourea sulfate 2:1
CID PubChem 13347
Nom IUPAC Carbamimidothioate de méthyle ; acide sulfurique
SMILES CSC(=N)N.CSC(=N)N.OS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau S-Methylisothiouronium sulfate
Point de fusion ∼235°C (decomposition)
Densité 1.28
Quantité 100 g
Beilstein 3917217
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 278.38
Pourcentage de pureté ≥98%