missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STEMCELL Technologies (S)-MG132
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
Description
- (S)-MG132 is a reversible, cell-permeable inhibitor of proteasome activity (IC50 = 100 nM; Kisselev & Goldberg) and calpain (IC50 = 1.2 μM; Tsubuki et al.) The ubiquitin-proteasome pathway selectively degrades intracellular proteins, thereby clearing damaged or misfolded proteins, and regulating the availability of key proteins involved in the control of inflammatory processes and cell cycle regulation
- (S)-MG132 suppresses NF-κB activation by preventing IκB degradation (IC50 = 3 μM; Arlt et al.), Palombella et al.), Ortiz-Lazareno et al.)
- Blocks apoptosis triggered by DNA damage in HeLa cells (Zhang et al.)
- Inhibits NF-κB activation, sensitizing a variety of carcinoma cell lines to apoptosis (Arlt et al.)
- Cytotoxic effects on a variety of human cancer cell lines (Banerjee & Liefshitz)
- Inhibits growth of mouse melanoma (B16) and human ocular melanoma (IPC227F) cell lines (Vivier et al.)
Spécification
Spécification
| CAS | 133407-82-6 |
| Synonyme | Z-Leu-Leu-Leu-CHO; Calpain inhibitor IV-2 |
| Quantité | 1 mg |
| Formule moléculaire | C26H41N3O5 |
| Pureté | ≥98% |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu