Learn More
(S)-N-(1-Amino-1-oxobutan-2-yl)-4-chlorobutanamide, Mikromol™
Code produit 30050866
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050866 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30050866 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1372.060025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
(S)-N-(1-Amino-1-oxobutan-2-yl)-4-chlorobutanamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-N-(1-amino-1-oxobutan-2-yl)-4-chlorobutanamide
CAS 102767-31-7
Noms d’analytes ou de composants (S)-N-(1-amino-1-oxobutan-2-yl)-4-chlorobutanamide
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Formule moléculaire C8 H15 Cl N2 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Levetiracetam Related Compound A
Formule InChI InChI=1S/C8H15ClN2O2/c1-2-6(8(10)13)11-7(12)4-3-5-9/h6H,2-5H2,1H3,(H2,10,13)(H,11,12)/t6-/m0/s1
SMILES CC[C@H](NC(=O)CCCCl)C(=O)N
Nom IUPAC (2S)-2-(4-chlorobutanoylamino)butanamide
Poids moléculaire (g/mol) 206.67
Quantité 25 mg
Poids de la formule 206,0822 g/mol