Learn More
(S)-N-(1-Amino-1-oxobutan-2-yl)-4-chlorobutanamide, TRC
Code produit 30010773
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30010773 100 mg 100mg
30010091 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30010773 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA618580100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102767-31-7
Formule moléculaire C8 H15 Cl N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 206.67
Synonyme Levetiracetam Related Compound A
Nom IUPAC (2S)-2-(4-chlorobutanoylamino)butanamide
SMILES CC[C@H](NC(=O)CCCCl)C(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-N-(1-amino-1-oxobutan-2-yl)-4-chlorobutanamide
Noms d’analytes ou de composants (S)-N-(1-amino-1-oxobutan-2-yl)-4-chlorobutanamide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule InChI InChI=1S/C8H15ClN2O2/c1-2-6(8(10)13)11-7(12)4-3-5-9/h6H,2-5H2,1H3,(H2,10,13)(H,11,12)/t6-/m0/s1
Type de solution Purs, non dilués
Industry Type Criminologie
Quantité 100 mg
Poids de la formule 206.0822
Pourcentage de pureté >95%