Learn More
(S)-N-BOC-allylglycine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3776595 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
Code produit. 10176663
Marque: Thermo Scientific Acros 390105000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 90600-20-7 | C10H17NO4 | 215.249 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90600-20-7
Formule moléculaire C10H17NO4
Poids moléculaire (g/mol) 215.249
Numéro MDL MFCD01320851
Clé InChI BUPDPLXLAKNJMI-ZETCQYMHSA-N
Synonyme s-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-enoic acid, s-n-boc-allylglycine, boc-l-allylglycine, boc-alpha-allyl-l-gly, 4-pentenoic acid, 2-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-, 2s, s-2-tert-butoxycarbonylamino pent-4-enoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-enoic acid, boc-l-alpha-allyl-gly, boc--allyl-l-gly, rarechem bk pt 0250
CID PubChem 2734487
Nom IUPAC acide (2S)-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pent-4-énoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC=C)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-N-BOC-Allylglycine
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Rotation spécifique + 10.50
Conditions de rotation spécifiques +10.50° (20°C c=1,methanol)
Quantité 500 mg
Poids de la formule 215.25
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide visqueux