Learn More
(S)-N-BOC-propargylglycine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10344162 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
500mg
Code produit. 10344162
Marque: Thermo Scientific Acros 361800010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 63039-48-5 | C10H15NO4 | 213.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63039-48-5
Formule moléculaire C10H15NO4
Poids moléculaire (g/mol) 213.23
Numéro MDL MFCD01320855
Clé InChI AMKHAJIFPHJYMH-ZETCQYMHSA-N
Synonyme boc-l-propargylglycine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-ynoic acid, boc-pra-oh, boc-propargyl-gly-oh, n-boc-2-propargyl-l-glycine, 2s-2-tert-butoxycarbonylamino pent-4-ynoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-ynoic acid, 4-pentynoic acid, 2-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-, 2s, boc-propargylglycine, boc-l-propargyl glycine
CID PubChem 2734488
Nom IUPAC Acide (2S)-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pent4-ynoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC#C)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-N-BOC-Propargylglycine
Note relative au nom 95%, (98% e.e.)
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 85.5°C
Couleur Blanc à jaune
Excès énantiomérique 97.5% min. (GC)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 213.23
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (S)-N-BOC-Propargylglycine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .