Learn More
Asecos™ Armoires de stockage de sécurité gris clair avec portes à fermeture automatique S-PHOENIX-90
Tous les produits asecos ProduitsDescription
- Technologie de porte optimisée pour un fonctionnement facile
- Le tampon d’amortissement à air de la porte est la garantie de sa fermeture en douceur et à faible usure
- Disponible dans une gamme de largeurs et de hauteurs
- Portes pliantes peu encombrantes – idéales pour les passages étroits devant l’armoire
- Manipulation pratique – fonctionnement de la porte avec un minimum d’efforts
- Les bandes continues anti-coincement sur les portes pliantes offrent une protection maximale pendant le fonctionnement
- Les aides au réglage intégrées dans la base de l’armoire garantissent une compensation rapide et efficace des sols inégaux jusqu’à 10 mm
- Disponibles avec différentes combinaisons de tiroirs, d’étagères réglables en hauteur et de bacs inférieurs de collecte pour les fuites
- Résistance au feu de 90 minutes
- Construction robuste et durable – porte à triple charnière, corps en tôle d’acier avec revêtement en poudre, éléments de sécurité assemblés en dehors de l’armoire pour une meilleure protection contre la corrosion
- Conduits d’air intégrés prêts à être raccordés (DN 75) à un système d’évacuation technique
- Certains modèles sont équipés de la fermeture automatique des portes en série, qui dégage les portes bloquées après environ 60 secondes en déclenchant un signal sonore et visuel avant la fermeture
- Manipulation à une main pour les armoires à double porte
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 14470-1, TRGS 510 |
| Configuration | 6 tiroirs en tôle d’acier recouverte de poudre de 60 kg/29 L |
| Dimensions (P x L x H) | 616 x 1196 x 1968 mm |
| Modèle de porte | Fermeture automatique |
| À utiliser avec (application) | Stockage de matières inflammables et dangereuses |
| Capacité de charge | 6 tiroirs 60 kg/29 L chacune, charge max. : 600 kg |
| Nbre de portes | 2 |
| Revêtement de surface | Revêtement en poudre |
| Poids (métrique) | 527 kg |
| Couleur | Gris clair |
| Afficher plus |