Learn More
Motic™ Objectif S-Plan SP100 X/1,25/S-Oil
Click to view available options
Pouvoir grossissant:
100X
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Lentilles à S-Plan achromatique.
- Assure un champ plat.
- Convient pour :
- B1-211E-SP
- B1-220E-SP
- B1-223E-SP
Spécification
Spécification
| Type | Type d’objectif : semi-plan achromatique |
| Types de connecteurs | Filetage de montage de l’objectif : Largeur 0,8 po x 0,028 po (standard RMS) |
| Description | Objectif NA : 1,25, distance de travail : 0,165 mm, DIN : 45 mm |
| À utiliser avec (équipement) | B1-211E-SP, B1-220E-SP, B1-223E-SP |
| Longueur (métrique) | Tube objectif de 160 mm |
| Pouvoir grossissant | 100X |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction