Learn More
MedChemExpress (S,R,S)-AHPC-PEG4-NH2 hydrochloride
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
500 mg
1 g
2 g
Conditionnement:
1g
2g
Spécification
Spécification
| Poids moléculaire | 700.29 g/mol |
| CAS | 2064292-52-8 |
| Contenu et stockage | 4°C, sealed storage, away from moisture ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | VH032-PEG4-NH2 hydrochloride ∣ VHL Ligand-Linker Conjugates 4 hydrochloride ∣ E3 ligase Ligand-Linker Conjugates 7 |
| Solubilité | H2O : 50 mg/mL (71.40 mM; Need ultrasonic) |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.