Learn More
(S,S)-(-)-Hydrobenzoïne ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (S,S)-(-)-Hydrobenzoin |
| Point de fusion | 148°C to 150°C |
| Couleur | Blanc |
| Formule moléculaire | C11H16ClNO2 |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 2330888 |
| Merck Index | 14,4777 |
| Synonyme | 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride, heliamine hydrochloride, 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinehydrochloride, 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline hydrochloride, 1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-isoquinoline hydrochloride, isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-, hydrochloride, 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, chloride, pubchem22149, acmc-1cjku, ksc203s7f |
| Clé InChI | SHOWAGCIRTUYNA-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | COC1=C(C=C2CNCCC2=C1)OC.Cl |
| Afficher plus |