Learn More
(S)-Terfénadine N-oxyde, Mikromol™
Code produit 17923656
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17923656 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17923656 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0055.15
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
(S)-Terfénadine N-oxyde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-Terfenadine N-Oxide
CAS 2732309-85-0
Noms d’analytes ou de composants (S)-Terfenadine N-Oxide
Conditions d’expédition Ice pack (-20°C)
Formule moléculaire C32 H41 N O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 1-Piperidinebutanol, α-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-4-(hydroxydiphenylmethyl)-, 1-oxide
Formule InChI InChI=1S/C32H41NO3/c1-31(2,3)26-18-16-25(17-19-26)30(34)15-10-22-33(36)23-20-29(21-24-33)32(35,27-11-6-4-7-12-27)28-13-8-5-9-14-28/h4-9,11-14,16-19,29-30,34-35H,10,15,20-24H2,1-3H3/t29?,30-,33?/m0/s1
SMILES CC(C)(C)c1ccc(cc1)[C@@H](O)CCC[N+]2([O-])CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4
Nom IUPAC (1S)-1-(4-tert-phényl)-4-[4-[hydroxy(diphényl)méthyl]-1-oxydopipéridine-1-ium-1-yl]butan-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 487.67
Quantité 25 mg
Poids de la formule 487.3086 g/mol