Learn More
(S)-verbenone, Thermo Scientific™
Code produit. 10046434
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
10046434 5 g 5g
10199652 1 g 1g
10537953 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 10046434 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB01645DE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 1196-01-6
Formule moléculaire C10H14O
Poids moléculaire (g/mol) 150.22
Numéro MDL MFCD00001343
Clé InChI DCSCXTJOXBUFGB-JGVFFNPUSA-N
Synonyme levoverbenone, --verbenone, l-verbenone, 1s---verbenone, --2-pinen-4-one, verbenone, unii-2xp0j7754u, 1s,5s-4,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 hept-3-en-2-one, verbenone, l, bicyclo 3.1.1 hept-3-en-2-one, 4,6,6-trimethyl-, 1s,5s
CID PubChem 92874
ChEBI CHEBI:78316
Nom IUPAC (1S,5S)-2,6,6-triméthylbicyclo[3.1.1]hept-2-ène-4-one
SMILES CC1=CC(=O)[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-Verbenone
Densité 0.9700g/mL
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Conditions de rotation spécifiques − 220.00 (20.00°C c=3−4,CHCL3)
Poids de la formule 150.22
Pourcentage de pureté 97%