Learn More
Tocris Bioscience™ (S)-WAY 100135 dihydrochloride
Code produit. 30000710
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
Code produit. 30000710
Marque: Tocris Bioscience™ 1253/10
Potent and selective 5-HT1A antagonist
Potent, selective 5-HT1A receptor antagonist (IC50 = 15 nM). Selective over 5-HT1B, 1C, 2,α1, α2 and D2 receptors (IC50 > 1000 nM). Centrally active on systemic administration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 149007-54-5
Formule moléculaire C24H35Cl2N3O2
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-WAY 100135 dihydrochloride
Quantité 10 mg
Poids de la formule 468.47
Pureté >99%
Poids moléculaire 468.463