Learn More
S0859, MedChemExpress
Code produit. 16412697
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Code produit. 16412697
Marque: Medchem Express HY15529
MedChemExpress S0859 is a selective, high-affinity generic Na+/HCO3- transporter (NBC) inhibitor. S0859 reversibly inhibits NBC-mediated intracellular pH (pHi) recovery (Ki=1.7 μM, full inhibition at approximately 30 μM).
S0859 is a selective, high-affinity generic Na+/HCO3- transporter (NBC) inhibitor. S0859 reversibly inhibits NBC-mediated intracellular pH (pHi) recovery (Ki=1.7 μM, full inhibition at approximately 30 μM).
Spécification
Nom chimique ou matériau S0859
CAS 1019331-10-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C29H24ClN3O3S
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (188.67 mM)
SMILES O=C(N(CC1=CC=C(C2=CC=CC=C2S(=O)(NC#N)=O)C=C1)CC3=CC=C(C)C=C3)C4=CC=CC=C4Cl
Poids moléculaire (g/mol) 530.04
Poids de la formule 530.04
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.