Learn More
S0859, MedChemExpress
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Descrizione
S0859 is a selective, high-affinity generic Na+/HCO3- transporter (NBC) inhibitor. S0859 reversibly inhibits NBC-mediated intracellular pH (pHi) recovery (Ki=1.7 μM, full inhibition at approximately 30 μM).
Specifica
Specifica
| Nom chimique ou matériau | S0859 |
| CAS | 1019331-10-2 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C29H24ClN3O3S |
| Quantité | 5 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (188.67 mM) |
| SMILES | O=C(N(CC1=CC=C(C2=CC=CC=C2S(=O)(NC#N)=O)C=C1)CC3=CC=C(C)C=C3)C4=CC=CC=C4Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 530.04 |
| Poids de la formule | 530.04 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto