Learn More
S0859, MedChemExpress
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Description
S0859 is a selective, high-affinity generic Na+/HCO3- transporter (NBC) inhibitor. S0859 reversibly inhibits NBC-mediated intracellular pH (pHi) recovery (Ki=1.7 μM, full inhibition at approximately 30 μM).
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | S0859 |
| CAS | 1019331-10-2 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C29H24ClN3O3S |
| Quantité | 5 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (188.67 mM) |
| SMILES | O=C(N(CC1=CC=C(C2=CC=CC=C2S(=O)(NC#N)=O)C=C1)CC3=CC=C(C)C=C3)C4=CC=CC=C4Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 530.04 |
| Poids de la formule | 530.04 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.