Learn More
Thermo Scientific™ Rotor angulaire S100-AT3
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité:
20 x 0,2 mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
Traitez vos échantillons plus efficacement grâce au rotor angulaire Thermo Scientific™ S100-AT3, qui peut fonctionner à 100 000 tr/min.
Caractéristiques :
- Rotor angulaire (30°) en titane
- Capacité : 20 × 0,2 ml
- Vitesse/FCR max. : 100 000 tr/min/435 630 x g
- Facteur K : 7
Compatible avec :
Micro-ultracentrifugeuses Thermo Scientific Sorvall MTX 150, gamme de micro-ultracentrifugeuses sur pieds Sorvall MX
Recommandé dans les domaines suivants :
- Culottage de micro-échantillons multiples
- Isolement analytique des lipoprotéines
Specifications
Specifications
| Description | Rotor angulaire S100-AT3 |
| Matériau | Titane |
| Type | Rotor angulaire fixe |
| Capacité | 20 x 0,2 mL |
| FCR max. | 435 630 x g |
| Vitesse max. | 100 000 tr/min |
| Rayon (métrique) | 39 mm |
| Rayon (métrique) Min. | 29,6 mm |
| Facteur K | 7 |
| Longueur max. du tube | 20 mm |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction