missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ S100P binding protein 293T Cell Transient Overexpression Lysate

Code produit 18498258 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,1 ml
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18498258 0,1 ml 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18498258 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur H00064766T02

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Spécification

Quantité 0,1 ml
Contenu et stockage Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Cible S100P binding protein
Synonyme DKFZp313K2325, FLJ12903, S100P binding protein, S100P-binding protein, S100P-binding protein Riken, S100PBPRS100P binding protein 1
Symbole de gène(s) S100PBP
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.