Learn More
S1P1 agonist III, MedChemExpress
Code produit. 16411577
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Code produit. 16411577
Marque: Medchem Express HY12835
MedChemExpress S1P1 Agonist III is a potent and orally active S1P1 agonist with EC50 of 18 nM; no activity on S1P3.
S1P1 Agonist III is a potent and orally active S1P1 agonist with EC50 of 18 nM
Spécification
Nom chimique ou matériau S1P1 agonist III
CAS 1324003-64-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H16F3N3O3
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 62.5 mg/mL (150.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC=NC=C1C(NC(NC2=CC(C(F)(F)F)=C(C3=CC=CC=C3)C=C2)=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 415.37
Poids de la formule 415.37
Pourcentage de pureté 97.14%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.