Learn More
Elma™ Concentrat Lab Clean S20
Code produit. p-8002710
Click to view available options
Volume (métrique):
1 L
2,5 L
10 L
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
Code produit. 11892681
Marque: Elma™ 8000192
Convient au nettoyage acide fondamental des instruments dentaires et médicaux, du matériel de laboratoire et des pièces en acier inox, en verre, en céramique et en plastique. Le concentrat Elma™ Lab Clean S20 est inhibé par le liquide, l’acide et la mousse pour le nettoyage par immersion et par éclaboussure.
  • Élimine les contaminations minérales comme les balances à chaux et autres contaminations liées au Ca et au Mg, les oxydes de métal, les huiles minérales et les graisses, les empreintes digitales et la poussière
  • Éclaircit les surfaces métalliques ternies (mais n’atténue pas les couleurs)
  • Ne convient pas à l’aluminium, au magnésium et aux alliages de métaux légers
Spécification
Type de produit Nettoyant Lab Clean S20
Forme Liquide
pH < 1
Certifications/Conformité Annexe VII A, CE 648/2004, UN 1805
Composition Surfactants non ioniques 15 à 30 %, acide phosphorique > 30 %
Concentration Bain à ultrasons ∽1 à 2 % vol. de 50 à 80°C et nettoyage des éclaboussures ∽0,5 % vol., uniquement bien au-delà de 55°C
Type de conteneur Flacon
Contenu et stockage -5°C à 30°C
À utiliser avec (application) Pour le nettoyage par immersion et l’aspersion des instruments de laboratoires et les applications en atelier
Volume (métrique) 10 L
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • elma lab clean S20
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: phosphoric acid, isotridecanol, ethoxylated, C10- fatty alcohol, ethoxylated, isotridecanol, ethoxyl