Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à angle fixe S50-A
Code produit. 12121660 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité:
6 x 30 mL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12121660
Marque: Thermo Scientific™ 45540
Obtenez une capacité totale de 66 % supérieure par rapport aux produits similaires grâce au rotor à angle fixe Thermo Scientific™ 550-A, qui fonctionne à 50 000 tr/min.
Obtenez une capacité de 66 % supérieure par rapport aux produits similaires grâce au rotor angulaire Thermo Scientific™ 550-A, qui fonctionne à 50 000 tr/min.
Caractéristiques :
  • Rotor angulaire (35°) en aluminium
  • Capacité : 6 × 30 ml
  • Vitesse / FCR max. : 50,000 tr/min/209,438 xg
  • Facteur K : 60,7
Compatibles avec :
Micro-ultracentrifugeuse Thermo Scientific™ Sorvall™ série MTX 150, micro-ultracentrifugeuse modèle au sol série MX
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor à angle fixe S50-A
Matériau Aluminium
Type Rotor angulaire fixe
Capacité 6 x 30 mL
FCR max. 209,438 ×g
Vitesse max. 50 000 tr/min
Rayon (métrique) 75 mm
Rayon (métrique) Min. 41,2 mm
Facteur K 60,7
Longueur max. du tube 96 mm
Diamètre max. du tube 26 mm
Poids net 2 kg (4,4 lb)
À utiliser avec (équipement) Micro-ultracentrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX et MX Plus
Angle 35°
Moy. RCF 162,244 x g
FCR min. 115,015 x g