Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à godets oscillants S50-ST
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Limitez les mauvaises manipulations et améliorez la sécurité grâce au rotor à godets oscillants Thermo Scientific™ S50-ST. Équipé de godets à chargement par le haut, il centrifuge jusqu’à 28 ml par cycle (4 tubes de 7 ml) pour une capacité supérieure de 40 %.
Caractéristiques :
- Capacité : 4 × 7 ml (0,03L)
- Vitesse / FCR max. : 50,000 tr/min/252,721 xg
- Facteur K : 76,6
- Angle : 180°
Compatibles avec :
Micro-ultracentrifugeuse Thermo Scientific™ Sorvall™ série MTX 150, micro-ultracentrifugeuse modèle au sol série MX
Recommandés pour :
Séparations des gradients d’organelles cellulaires, des protéines et des virus.
Spécification
Spécification
| Description | Rotor à godets oscillants S50-ST |
| Matériau | Titane |
| Type | Rotor swing-out |
| Capacité | 4 x 7 mL |
| FCR max. | 252,721 ×g |
| Vitesse max. | 50 000 tr/min |
| Rayon (métrique) | 90,5 mm |
| Rayon (métrique) Min. | 42,5 mm |
| Facteur K | 76,6 |
| Longueur max. du tube | 51 mm |
| Afficher plus |