Learn More
Consort Câble électrode S7/S8 avec fiche BNC
Click to view available options
Longueur (métrique):
3 m
Conditionnement:
1 pièce
Description
Consort offre une grande variété de capteurs analytiques électrochimiques de haute qualité et de fournitures d’électrodes.
- Conçu pour les applications de laboratoire, industrielles, biotechnologiques et médicales
- À utiliser avec les instruments de mesure portatifs et compatibles avec les paillasses
- Pendant l’étalonnage ou la mesure, les solutions doivent être agitées doucement pour garantir des mesures précises
- Servez-vous de solutions d’étalonnage fraîches avec des valeurs proches de la valeur d’échantillon attendue
- Rincez l’électrode entre les mesures : tout d’abord dans l’eau distillée, puis avec l’échantillon suivant à mesurer
- Laissez les électrodes suffisamment longtemps pour qu’elles se stabilisent lors de l’étalonnage ou de la mesure
- Un indicateur de stabilité sur tous les instruments de mesure Consort invite l’utilisateur à prendre des mesures
Spécification
Spécification
| Couleur | Noir |
| Types de connecteurs | Connexion à vis S7/S8 |
| Type | Câble d’électrode |
| À utiliser avec (application) | Connexion d’une électrode à un instrument de mesure |
| Longueur (métrique) | 3 m |
| Longueur (métrique) du câble | 3 m |
| Sorties | Prise BNC |