Learn More
Thermo Scientific™ Gélose de Sabouraud dextrose
Description
Isolez, cultivez et différenciez les dermatophytes, les champignons et les levures, tels que Candida albicans, en utilisant la gélose de Sabouraud glucosée à pH acide Thermo Scientific™.
Les champignons conservent leur aspect habituel lors de la mise en culture et, par conséquent, peuvent être facilement identifiés selon les caractéristiques macroscopiques standard. Les infections provoquées par les espèces Candida sont diverses et peuvent être superficielles, locales, profondes ou disséminées. Candida albican et Candida glabrat comprennent 70 à 80 % des isolats de levures récupérés auprès de patients atteints de maladies invasives. Ce milieu de culture, également disponible sous forme de poudre, peut être utilisé pour la surveillance de l’environnement et les tests de stérilité, ce qui permet de mettre en œuvre rapidement des mesures correctives si des niveaux inacceptables de charge microbienne indiquent des lacunes dans le contrôle des processus.
Certains produits ne sont pas disponibles à la vente dans certains pays. Veuillez nous contacter.Les produits
Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Spécification
| Couleur | Jaune paille, transparent |
| Contenu et stockage | 2 à 25°C |
| Format | Plaque de 90 mm |
| Origine de la fabrication | Royaume-Uni |
| Type de produit | Gélose |
| Poids plein | 19,5 ± 1,0g |
| Type d’emballage | Triple emballage - traité par irradiation |
| Quantité | 10/paquet |