Learn More
Thermo Scientific™ Gélose au dextrose Sabouraud (EP, USP, JP, BP)
Description
Isolez, cultivez et différenciez les dermatophytes, les autres champignons et les levures à l’aide de la gélose au dextrose Sabouraud à pH acide Thermo Scientific™ Oxoid™(EP, USP, JP, BP). Le pH faible prend en charge la croissance des champignons tout en inhibant la prolifération bactérienne dans les échantillons mixtes. Les champignons conservent leur aspect habituel et, par conséquent, peuvent être facilement identifiés selon les caractères macroscopiques standard décrits par Sabouraud1. Le milieu est conforme aux formulations détaillées dans la pharmacopée internationale2,3,4,5.
Utilisez la gélose au dextrose Sabouraud (EP, USP, JP, BP) pour isoler les dermatophytes, les autres champignons et les levures. Le milieu donne des résultats fiables avec Microsporum audouini, Microsporum canis, Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton flavum, Trichophyton rubrum et Candida albicans.
- Convient à l’identification des champignons pathogènes provenant de matériaux contenant un nombre élevé d’autres champignons ou bactéries
- Conforme aux formulations détaillées dans la pharmacopée internationale2,3,4,5.
- Facilité d’utilisation des milieux de culture prêts à l’emploi
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Spécification
| Couleur | Jaune paille, transparent |
| Contenu et stockage | 2°C à 10°C |
| Description | Gélose au dextrose Sabouraud (EP, USP, JP, BP) |
| Format | Plaque de 90 mm |
| Origine de la fabrication | Royaume-Uni |
| Type de produit | Gélose |
| Poids plein | 19,5 g ± 1,0 g |
| Type d’emballage | Sous film transparent - monocouche |
| Quantité | 10/boîte |