Learn More
Thermo Scientific™ Plaque de contact sélective à gélose de Sabouraud glucose chloramphénicol
Description
Isolez, cultivez et différenciez les dermatophytes, les autres champignons et les levures à l’aide de la plaque de contact sélective à gélose de Sabouraud au glucose à pH acide chloramphénicol Thermo Scientific™ Oxoid™ Le pH faible prend en charge la croissance des champignons tout en inhibant la prolifération bactérienne dans les échantillons mixtes. Les champignons conservent leur aspect habituel et, par conséquent, peuvent être facilement identifiés selon les caractères macroscopiques standard décrits par Sabouraud1. L’ajout de chloramphénicol facilite l’isolement sélectif des champignons pathogènes.
Effectuez un échantillonnage de surface sans effort grâce à la plaque de contact à gélose Sabouraud Dextrose facile à manipuler.
- Convient à l’identification des champignons pathogènes provenant de matériaux contenant un nombre élevé d’autres champignons ou bactéries
- Format de boîte de contact facile à manipuler pour un échantillonnage de surface sans effort
- Performances homogènes : surface lisse, voire surface de gélose assurée par un procédé de fabrication spécialisé
- Facile à empiler offrant une meilleure stabilité lors de la manipulation et du transport.
- Facilité d’utilisation des milieux de culture prêts à l’emploi
Évitez que la gélose ne s’écoule hors de la boîte grâce aux boîtes de contact Thermo Scientific, dotées d’un dont le fond est en forme de dôme.
Une couche interne à la base de la boîte est sous-divisée en grilles afin de faciliter permettre le calcul facile des unités formant des colonies (CFU) à partir de tests de surface, permettant ainsi aux laboratoires d’indiquer si les concentrations de contaminants se situent dans dles limites acceptables prédéfinies. Un L’empilage aisé offreassure une plus degrande stabilité lors de la manipulation et du transport et tandis que la ventilation est réduite pour empêcher le dessèchement des boîtes.
Nos boîtes de contact sont fabriquées à l’aide d’une procédure spécialisée et automatisée permettant de garantir une couche de gélose lisse et uniformément répartie dans chaque boîte.Nos boîtes de contact sont fabriquées selon une procédure spécialisée et automatisée permettant de garantir une couche de gélose lisse et uniformément répartie dans chaque boîte. L’échantillonnage de surface est réalisé en faisant rouler délicatement la surface bombée de la gélose sur la zone à tester. Si des microorganismes susceptibles d’entraîner une maladie ou une infection sont présents, ils se développeront et formeront des colonies facilement visibles à la surface de la gélose. Ceci représente un moyen fiable et efficace pour déterminer la propreté microbienne des surfaces et contribue au contrôle des dangers invisibles associés à la contamination microbienne. Toute croissance devient clairement visible dans un délai de trois jours pour les bactéries et de cinq jours pour les champignons.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Spécification
| Couleur | Jaune miel, transparent |
| Contenu et stockage | 2 à 25°C |
| Description | Plaque de contact sélective à gélose de Sabouraud glucose chloramphénicol |
| Format | Boîte de contact |
| Origine de la fabrication | Allemagne |
| Type de produit | Gélose |
| Poids plein | 13,5 g ± 5 % |
| Type d’emballage | Boîtes avec 2 x 10 plaques enveloppées dans un film |
| Quantité | 2 x 10/bte. |