Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ NPS NKS Sabouraud et MF e.motion quadrillé
Code produit. 15982490 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Format:
Disque de 47 mm
Disque de 50 mm
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
Code produit. 15982490
Marque: Sartorius Stedim Biotech™ 1406950RDN
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Comprend des tampons de milieux déshydratés dans des boîtes de Pétri, pré-stérilisés, avec des filtres à membrane adaptés pour un contrôle de qualité microbiologique économique et rapide.
  • Tampons nutritifs avec filtres à membrane quadrillée
  • Pour la détermination de levures et de moisissures
  • Stockage sans problèmes jusqu’à 24 mois
  • Conformité aux normes et références internationales
  • Guide de validation disponible
  • Très polyvalent : applications multiples
  • Économique, il permet de réaliser des gains de temps et de coût
  • Manipulation facile
  • Filtres à membrane prêts pour distributeur conçus pour une utilisation avec le distribtueur Microsart™ e.motion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Disque de 50 mm
Type de milieu NKS de Sabouraud
Stérilité Stérile
Classe d’organisme cible Levures et moisissures, Molds
Quantité 100/boîte
Diamètre (métrique) 50 mm