Learn More
Saccharine sodique dihydratée, 98,0+ %, extra pure, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10192440 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10192440 100 g Récipient de poudre en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10192440 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/0080/48
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
CAS 6155-57-3
Couleur Blanc
Forme physique Solide
Quantité 100 g
Formule moléculaire C7H9NNaO5S
Numéro MDL 151213
Synonyme saccharin sodium dihydrate, saccharin sodium, sodium saccharin, saccharin soluble, saccharin sodium salt hydrate, 1,2-benzisothiazol-3 2h-one, 1,1-dioxide, sodium salt, dihydrate, o-sulfobenzimide sodium salt, 2-sulfobenzoic acid imide sodium salt, saccharin sodium salt dihydrate, c7h4nnao3s.2h2o
Clé InChI UQKRDMFNUSMUCB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)NS2(=O)=O.O.O.[Na]
Nom IUPAC 1,1-dioxo-1,2-benzothiazol-3-one ; sodium ; dihydrate
Poids moléculaire (g/mol) 242.201
CID PubChem 46942257
Poids de la formule 241.198g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique