Learn More
Thermo Scientific™ SacI (10 U/μL)
Code produit. 10369509 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1200 U
2000 U
5 × 1200 U
Conditionnement:
1200 unités
2000 unités
5 pièces
Code produit. 10369509
Marque: Thermo Scientific™ ER1131
Edge
Coupez aux sites GAGCT^C avec l’enzyme de restriction SacI, qui fonctionne de manière optimale à 37°C dans son propre tampon unique (isoschizomères : Eco53kI, EcoICRI, Psp124BI, SstI).
ADN lambda digéré avec Sacl, 0,7 % d’agarose, 2 sites de clivage
Les endonucléases de restriction classique sont une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
Points clés
  • Qualité supérieure : contrôle de qualité rigoureux et processus de fabrication de pointe du secteur
  • Système à cinq tampons avec code couleur pratique
  • Comprend un tampon Tango universel pour les digestions doubles
  • BSA prémélangé dans des tampons de réaction
  • Large sélection de spécificités d’endonucléases de restriction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 10 U/μl
Quantité 1200 U
Type de produit Sacl