Learn More
Thermo Scientific™ SacI (10 U/μL)
Product Code. 10795441 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Quantité:
1200 U
2000 U
5 × 1200 U
Unit Size:
1200 unités
2000 unités
5 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10795441
Brand: Thermo Scientific™ ER1132
This item is not returnable. View return policy
Coupez aux sites GAGCT^C avec l’enzyme de restriction SacI, qui fonctionne de manière optimale à 37°C dans son propre tampon unique (isoschizomères : Eco53kI, EcoICRI, Psp124BI, SstI).
ADN lambda digéré avec Sacl, 0,7 % d’agarose, 2 sites de clivage
Les endonucléases de restriction classique sont une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
Points clés
  • Qualité supérieure : contrôle de qualité rigoureux et processus de fabrication de pointe du secteur
  • Système à cinq tampons avec code couleur pratique
  • Comprend un tampon Tango universel pour les digestions doubles
  • BSA prémélangé dans des tampons de réaction
  • Large sélection de spécificités d’endonucléases de restriction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Concentration 10 U/μl
Sensibilité à la méthylation Non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation CpG
Enzymes Sacl
Tampon compatible Tampon unique (tampon 10X Sacl)
Sensible à l’inactivation thermique Oui
Température de réaction optimale 37°C
Enzymes de restriction de type IIS Non
Quantité 5 × 1200 U
Type de produit Enzyme de restriction
Catégorie de recherche Clonage traditionnel