Learn More
Sacubitril Sodium, Mikromol
Code produit 30462169
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30462169 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30462169 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3969.010250
Découvrez Mikromol, votre source de confiance pour des standards de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Sacubitril Sodium, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sacubitril Sodium
CAS 149690-05-1
Noms d’analytes ou de composants Sacubitril Sodium
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C24 H28 N O5 . Na
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme [1,1'-Biphenyl]-4-pentanoic acid, γ-[(3-carboxy-1-oxopropyl)amino]-α-methyl-, α-ethyl ester, sodium salt (1:1), (αR,γS)-, [1,1'-Biphenyl]-4-pentanoic acid, γ-[(3-carboxy-1-oxopropyl)amino]-α-methyl-, α-ethyl ester, monosodium salt, [S-(R*,S*)]- (9CI), Sac
Formule InChI InChI=1S/C24H29NO5.Na/c1-3-30-24(29)17(2)15-21(25-22(26)13-14-23(27)28)16-18-9-11-20(12-10-18)19-7-5-4-6-8-19;/h4-12,17,21H,3,13-16H2,1-2H3,(H,25,26)(H,27,28);/q;+1/p-1/t17-,21+;/m1./s1
Type de solution Neat
SMILES [Na+].CCOC(=O)[C@H](C)C[C@@H](Cc1ccc(cc1)c2ccccc2)NC(=O)CCC(=O)[O-]
Nom IUPAC sodium;4-[[(2S,4R)-5-éthoxy-4-méthyl-5-oxo-1-(4-phénylphényl)pentan-2-yl]amino]-4-oxobutanoate
Poids moléculaire (g/mol) 433.473
Quantité 250 mg
Poids de la formule 433.187 g/mol