Learn More
Fisherbrand™ Selles de selle
Code produit. p-200109909 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Noir
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 30276792
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La selle permet une position assise anatomique même avec des changements fréquents de position. Grâce au contrôle intuitif de la hauteur du siège, il peut être facilement adapté aux postes de travail élevés et aux différentes hauteurs de corps.
  • Selle de laboratoire
  • Taille du siège 540-800 mm.
  • Chaise de selle confortable, prend en charge la forme naturelle en S de la colonne vertébrale.
  • mousse de coussin à 3 zones pour une distribution optimale de la pression.
  • Dynamique du siège 3D pour garantir une position assise active et dynamique.
  • Base en aluminium particulièrement petite avec un diamètre de 540 mm et de grandes menée, très mobiles.
  • Conception sanitaires.
  • Les selles sont conçues pour ne recueillir aucune poussière et pour être faciles à nettoyer.
Spécification
Type de produit Selles de selle
Couleur Bleu
Matériau Acier
Type de siège Tabouret
Conforme aux normes de biosécurité S1 et S2, conformes aux BPF