Learn More
Thermo Scientific™ Enceinte de sécurité biologique de classe II Safe 2020, largeur 1.2 m (4 pi)
Code produit. 10462614 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10462614
Marque: Thermo Scientific™ 51026638
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les postes de sécurité Thermo Scientific ™Safe 2020 de classe II sont conçus pour apporter un maximum de sécurité, de confort et de fonctionnalités.
Les postes de sécurité Thermo Scientific ™Safe 2020 de classe II sont conçus pour apporter un maximum de sécurité, de confort et de fonctionnalités.
Les postes de sécurité Safe 2020 sont adaptés à des applications où la protection est une priorité pour des niveaux de sécurité I, II et III, dans la recherche, les laboratoires de contrôle qualité pharmaceutique, les pharmacies et les cliniques ou hôpitaux. Grâce au mode “Veille” (ralentissement de la ventilation lorsque la vitre est fermée), la consommation électrique des postes Safe 2020 est inférieure de plusieurs centaines de kilowatts à celle d’autres postes de sécurité. Les postes Safe 2020 excellent en matière de confinement, de confort et de fonctionnalité, mais ils permettent aussi de réduire les frais de fonctionnement de votre laboratoire et son émission de carbone.'
Caractéristiques
  • Protection optimale du personnel et des produits due à la haute technologie de filtration et de circulation de l’air
  • Confort exceptionnel grâce à une conception ergonomique qui réduit la fatigue et favorise une posture de travail sans risque
  • Optimisation de l’efficacité énergétique pour protéger l’environnement et réaliser des économies substantielles
  • La parfaite maîtrise de la technologie à courant continu permet d’utiliser efficacement l’énergie avec une émission de chaleur inférieure
  • La technologie numérique Smart Flow™ maintient un flux d’air constant pendant le colmatage normal du filtre ou lors de l’obstruction temporaire des circuits de circulation de l’air
  • Filtre d’arrivée d’air/d’évacuation : H14 HEPA EN 1822, efficacité de 99,995 % pour la particule la plus pénétrante (MPPS)
  • Ouverture de la vitre : hauteur de travail de 20 cm ; ouverture complète de 77,3 cm possible pour un nettoyage approfondi
  • Le rayonnement UV à faisceaux croisés optionnel situé dans les deux parois latérales illumine l’ensemble de l’espace de travail et assure une désinfection complète pour la protection optimale des échantillons
  • Silencieux : niveau sonore de 56 ou 58 dbA, selon le modèle
Sécurité et Protection
  • Surveillance par capteur de pression assurant une circulation d’air sécurisée sur l’ensemble de la surface de travail
  • Un système d’alarme indépendant signale immédiatement l’obstruction des circuits de circulation d’air
Structure innovante
  • Vitre avant sans cadre, et vitres latérales offrant une vue dégagée de l’ensemble du plan de travail
  • Vitre étanche aux aérosols offrant une protection supplémentaire lorsque le poste est en mode veille
  • Surface de travail en acier inoxydable résistant aux rayures
Certifications/conformité
  • EN 12469
Informations de commande :
Les postes de sécurité sont entièrement configurables, avec des options permettant de les adapter à vos besoins spécifiques. Consultez votre représentant commercial pour obtenir plus d’informations. Non commercialisés aux États-Unis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN 12469
Largeur (métrique) intérieure 120 cm
Type de produit Class II Biosafety Cabinet
Modèle Classe II Safe 2020
Niveau sonore 56 or 58 dBA, (Depending on Model)
Prises 1 Duplex, Each Side Wall
Consommation électrique 200 W
Ouverture de vitre (métrique) 20 cm (77.3 cm Max.)
Largeur (impériale) extérieure 51.1 in.
Volume (métrique) de sortie 386 cu. m (227 cfm)/hr.
Filtre d’évacuation de l’air H14 HEPA EN 1822
Efficacité de filtre 99.995% MPPS
Type de filtre H14 HEPA EN 1822, 99.995% MPPS
Largeur (métrique) extérieure 130 cm
Capacité de chauffe (impériale) 200 W
Éclairage > 850 lx
Ports 4 Access (2 on Each Side Wall)
Capacité de charge (impériale) £ 110
Capacité de charge (métrique) 51 Kg
Raccords de tuyauterie 4 maximum via les ports d’accès ; 6 maximum à l’arrière
Longueur (métrique) extérieure 80 cm
Largeur (impériale) intérieure 4 ft.
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur (métrique) extérieure 158.6 cm
Hauteur (métrique) intérieure 78 cm
Profondeur (métrique) intérieure 46.5 cm
Poids net (métrique) 200 Kg
Poids à l’expédition (métrique) 225 Kg
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz