Learn More
Eppendorf™ Safe-Lock Tubes™ BioBased Microtube
GREENER_CHOICE
Code produit. p-200113572 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
0.5 mL
1.5 mL
2.0 mL
Pureté ou qualité:
Eppendorf Quality
PCR Clean
Conditionnement:
1000 pièces
500 pièces
Code produit. 30560021
Marque: Eppendorf™ 0030123042
Edge
100% bio-based plastic, 0.5 to 2.0 mL tubes feature a unique locking mechanism to protect your sample
  • BioBased (made of 100% bio-based material) varient aids in the reduction of consumable-related carbon footprint in the lab
  • The bio-based tubes have identical material properties and technical specifications as our non-BioBased tubes
  • The hinged Eppendorf Safe-Lock lid prevents inadvertent lid opening during incubation and storage
  • Bio-based Polypropylene construction offers robust resistance to chemicals, mechanical stress, and extreme temperatures
  • Precision lid sealing minimizes evaporation rates during extended storage periods
  • The generously sized frosted lid and side surface facilitate easy labeling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Clear
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 0.5 mL
Couleur Clear
Matériau Polypropylene
À utiliser avec (équipement) Centrifugation
Nb par paquet 500
Conditionnement Resealable Bags
Plage de températures (métrique) -86°C to +100°C
Stérilité Non-sterile
Pureté ou qualité Eppendorf Quality
Graduated Yes
Type de bouchon Safe-lock Lid
Forme du fond Conical
FCR max. 30,000 g
Quantité 500
Concept écologique Made From 100 % Renewable Resources
Forme Cylindrical
Type de produit Microtube