Learn More
Kolmi Hopen™ Surchaussures en polypropylène SafeFeet avec SkidGuard
Tous les produits Medicom ProduitsDescription
- Semelles étanches et antidérapantes
- Respirabilité et légèreté
- Support de cheville rembourré
- Polypropylène non tissé avec semelles en polyéthylène
- Fabriqué en France
Specifications
Specifications
| Dimensions | Très grand |
| Matériau | Polypropylène |
| Couleur | Blanc, vert |
| Jetable | Usage unique |
| Épaisseur | 60 μm |
| À utiliser avec (application) | Médical, industriel |
| Certifications/Conformité | ISO 13485, (UE) 2017/745 |
| Poids (métrique) | 34 g/m2 |
| Quantité | 400 Pk., 400 Packungen, 400 paq. |