Learn More
Medicom™ Safetouch™ Gants en latex souple Connect
Code produit 17940902 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XS
Moyen
Grande
XL
Conditionnement:
1000 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17940902 Grande 1000 pièces
17910902 XS 1000 pièces
17930902 Moyen 1000 pièces
17950902 XL 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Le latex est un matériau naturel contenant des protéines qui peuvent provoquer des allergies. Ce produit doit être utilisé uniquement sur une peau intacte. Ne pas les réutiliser.
Code produit 17940902 Fournisseur Medicom™ Code fournisseur 1130D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.57€
    84.45€ / 1000 pièces
    Économisez 26.12€
    23% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le latex est un matériau naturel contenant des protéines qui peuvent provoquer des allergies. Ce produit doit être utilisé uniquement sur une peau intacte. Ne pas les réutiliser.
Safetouch™ Les gants en latex souple Connect sont sans poudre, dotés d'extrémités de doigts texturées et permettent un enfilage plus rapide grâce à leur revêtement polymère interne, ce qui les rend idéaux pour les secteurs médical et industriel.
  • Grande élasticité et dextérité
  • Étanche à l'eau et à l'air
  • Catégorie III
  • Ambidextres
  • Recommandé pour les applications médicales et  industrielles
Spécification
Certifications/Conformité ISO 16604 ISO 10993, ISO 13485, ISO 9 001
Certifications / conformité (Europe) Reglamento UE 2017/745, EN 455-2, EN 455-4, EN 455-1, EN 455-3, Reglamento UE 2016/425, EN ISO 374-1 Tipo B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 21420
Accelerator Free Non
Applications Soins de santé, Industriel
Couleur Naturel
Jetable Usage unique
Finition externe Bout des doigts texturé
Finger Thickness (English) 3,15 mil
Finger Thickness (Metric) 0.08 mm
Latex Free Non
Matériau Latex
Palm Thickness (English) 3,15 mil
Palm Thickness (Metric) 0.08 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Guantes de examen de látex
Dimensions Grande
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 3,15 mil
Épaisseur (métrique) 0.08 mm
Longueur (impériale) 9,45 in
Longueur (métrique) 240 mm