Learn More
Micronova™ Couteau BagCutter
BIOPHARMA
Code produit. p-9207001 Tous les produits Micronova Produits
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Orange
Longueur (métrique):
15 cm
16,5 cm
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 12940235
Marque: Micronova™ BC01IR
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ce cutter de sécurité jetable en plastique est conçu avec une poignée ergonomique et un protège-lame pour une utilisation avec des sacs de matières premières et des fournitures de production dans des environnements contrôlés et des infrastructures de soutien. Disponible irradiée aux rayons gamma.
Le cutter de sécurité pour sacs Micronova est conçu avec une poignée ergonomique et un protège-lame, ce qui élimine le besoin de changer les lames en raison d’un desserrage. Disponible avec un système de protection rétractable en option.
  • Cutter sûr pour les sacs de matières premières et les fournitures de production
  • Poignée ergonomique jetable en plastique
  • Pour une utilisation dans les environnements contrôlés et les infrastructures de soutien
  • Système de protection rétractable en option
  • Disponible en version irradiée aux rayons gamma
Spécification
Type de produit Bag Opener
Color-coded Yes
Matériau de la poignée Plastique
Handle Type Retractable
Types de pointes Blade
Scent Unscented
Stérilité Stérile
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité ISO 9001 Certified Facility; Certificate of Irradiation Processing and Certificate of Conformance
Couleur Orange
Contenu et stockage Conserver à température ambiante
Description Rétraction automatique
Diamètre (impériale) 1.125 in.
Diamètre (métrique) 2.9 cm
Dimensions (L x l x H) 6 x 1.5 x .5 in (11.2 x 3.8 x 1.8 cm)
Jetable Single-use
Filtré Non-filtered
Inflammable No
À utiliser avec (application) Couper des sacs dans des environnements contrôlés
Hauteur (impériale) 0.5 in.
Hauteur (métrique) 1.8 cm
Longueur (impériale) 6 in
Longueur (métrique) 15 cm
Longueur (métrique) de la pointe 3.8 cm
Matériau Lame en acier inoxydable, boîtier en copolymère
Conditionnement Packaged in LDPE bag, LDPE case liner. ECT rated case of 100% recycled material
Quantité 50/boîte
Résistant à Standard disinfectants and cleaning solutions
Dimensions 8 x 8 x 8 in.
Largeur (impériale) 1.5 in.
Largeur (métrique) 3,8 cm