Learn More
Kartell™ Boîtier de sécurité
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Peut contenir 10 récipients à urine d’une capacité maximale de 200 ml
- Peut contenir 4 récipients à selle d’une capacité maximale de 30 ml
Spécification
Spécification
| Matériau | Acier inoxydable |
| À utiliser avec (équipement) | Récipients à urine et à selle |
| Dimensions (L x l x H) | 332 x 145 x 60mm |
| Longueur (métrique) | 332 mm |
| Largeur (métrique) | 145 mm |
| Hauteur (métrique) | 60 mm |