Learn More
SCAT™ Boîtes de sécurité, PEHD-EC
Tous les produits SCAT Europe Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 L
10 L
20 L
20 l
30 L
60 L
Taille du bouchon:
S50
S60/61
S70/71
S90
Comprend:
Approbation UN-X ; avec bande de visualisation
Approbation UN-Y
Avec des bandes bleues sur la poignée, sans certification Y de l’ONU
Avec des bandes jaunes sur la poignée, sans certification Y de l’ONU
Avec des bandes rouges sur la poignée, sans certification Y de l’ONU
Avec des bandes vertes sur la poignée, sans certification Y de l’ONU
Avec flotteur
Bidon avec approbation UN-Y
Bidon avec flotteur
Compact
Flotteur
Unit Size:
1 pièce
Description
- En PEHD très robuste et à conductivité électrique extrêmement résistant à tous les solvants couramment utilisés dans les laboratoires
- Quantités de remplissage de 10 L, pour une utilisation avec des systèmes HPLC, jusqu’à 60 L avec des fûts pour la collecte de grandes quantités de récipients, p. ex. dans les systèmes d’élimination professionnels SymLine
- Les types de filetage S50, S60/61, S70/71 et S90 sont couramment utilisés en laboratoire et sont tous compatibles avec le SCAT
- Gamme SafetyWasteCaps pour l’élimination sûre de substances dangereuses volatiles
- Caractéristiques de sécurité spéciales comme les flotteurs ou les bandes de visibilité intégrées assurent la surveillance permanente du niveau de remplissage
- Les modèles pratiques comme les boîtes peu encombrantes permettent un stockage sécurisé des déchets liquides, même dans de petites zones ou dans des armoires à produits dangereux
La vaste gamme de boîtes à conductivité électrique comprend une variété de conceptions pour une utilisation individuelle en laboratoire pour l’élimination des solvants. Parfaitement adaptées à une utilisation en combinaison avec les systèmes d’élimination SCAT SafetyWasteCaps ou SymLine.
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité (métrique) | 10 L |
| Certifications/Conformité | Approbation ONU (UN-Y) |
| Taille du bouchon | S90 |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (L x l x H) | 195 x 195 x 380 mm |
| À utiliser avec (application) | Convient à la collecte des déchets liquides inflammables et au système de sécurité S.C.A.T™ |
| À utiliser avec (équipement) | Entonnoirs de sécurité |
| Hauteur (métrique) | 400 mm |
| Hauteur (métrique) avec bouchon | 400 mm |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction