Learn More
SCAT Capsules de sécurité, V2.0, avec obturateur
GREENER_CHOICE
Code produit. 16423809 Tous les produits SCAT Europe Produits
Click to view available options
Comprend:
2 raccords, 1 soupape à air, 2 dispositifs d’arrêt
2 raccords, 1 soupape à air, arrêt (combiné)
3 raccords, 1 soupape à air, 2 dispositifs d’arrêt (combinés)
3 raccords, 1 soupape à air, 3 dispositifs d’arrêt
4 x dispositifs d’arrêt, 4 x raccords PFA de 3,2 mm de D.E. et vanne d’air
6 raccords, 1 soupape à air, 6 dispositifs d’arrêt
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16423809
Marque: SCAT 307919
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La capsule SafetyCap est conçue pour extraire en toute sécurité des solvants lors de l’utilisation d’un système HPLC/UHPLC. Les capsules de sécurité SCAT offrent une sécurité maximale pour votre distribution de solvants HPLC. Extrayez vos solvants en toute sécurité dans les flacons et les réservoirs sans être exposés à des gaz dangereux et à des vapeurs de solvants.
Les SCAT Safety Caps offrent une sécurité maximale pour votre approvisionnement en solvants HPLC. Extrayez vos solvants en toute sécurité des bouteilles et des réservoirs sans être exposé aux gaz dangereux et aux vapeurs de solvants. Lors des réparations sur les pompes HPLC, la fermeture des SafetyCaps peut être fermée afin que les capillaires et le filtre à solvant restent dans le solvant. Ainsi, la pompe peut être rapidement et facilement rincée lors de la remise en service après une réparation.
  • Adaptateur Luer-Lock
  • Amélioration de la conception des raccords pour faciliter la connexion
  • Fabriqué en PTFE de qualité médicale, raccords PFA et bouchon à vis PPS
  • Comprend un espace pour l’étiquetage individuel
  • Autoclavable jusqu’à 200°C
  • Structure stable pour une meilleure manipulation
Spécification
À utiliser avec (équipement) Flacons de laboratoire
Comprend 2 raccords, 1 soupape à air, 2 dispositifs d’arrêt
Matériau PFA, PTFE, PPS
Dimensions (métrique) Raccord de 3,2 mm de dia. ext.
Diamètre du filetage GL 45
À utiliser avec (application) Systèmes HPLC
Type Bouchon de sécurité SafetyCap