Learn More
SCAT HPLC Safety Caps, V2.0, avec obturateur
Les Safety Caps sont conçus pour extraire en toute sécurité les solvants lors du travail avec tout système HPLC/UHPLC.
Marque: SCAT 307920
144.56 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23290" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.11100kg
Description
Les SCAT Safety Caps offrent une sécurité maximale pour votre approvisionnement en solvants HPLC. Extrayez vos solvants en toute sécurité des bouteilles et des réservoirs sans être exposé aux gaz dangereux et aux vapeurs de solvants. Lors des réparations sur les pompes HPLC, la fermeture des SafetyCaps peut être fermée afin que les capillaires et le filtre à solvant restent dans le solvant. Ainsi, la pompe peut être rapidement et facilement rincée lors de la remise en service après une réparation.- Adaptateur Luer-Lock
- Amélioration de la conception des raccords pour faciliter la connexion
- Fabriqué en PTFE de qualité médicale, raccords PFA et bouchon à vis PPS
- Comprend un espace pour l’étiquetage individuel
- Autoclavable jusqu’à 200°C
- Structure stable pour une meilleure manipulation
Spécification
3 raccords, 1 soupape à air, 3 dispositifs d’arrêt | |
Systèmes HPLC | |
PFA, PTFE, PPS | |
GL 45 |
Raccord de 3,2 mm de dia. ext. | |
Capsule de sécurité | |
Flacons de laboratoire |