Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Safety Clips
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 01103814
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Spécification
10/paquet | |
Clip de sécurité | |
Pour borne de terre conique | |
Joint rôdé conique : NS 14/23 |