Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre ronds Boston ambrés à revêtement de sécurité avec bouchons phénoliques noirs
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 950 ml |
| Capacité (impériale) | 32 oz. |
| Couleur | Ambré |
| Diamètre (métrique) externe du col | 29 mm |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 20 mm |
| Hauteur (métrique) avec bouchon | 209 mm |
| Matériau | Verre (type 3) |
| Quantité | 12 |
| Couleur de bouchon | Noir |
| Finition de col | 33-400 |
| Afficher plus |