Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre ambrés ronds Boston transparents à revêtement de sécurité avec bouchons en polypropylène blanc
Code produit. 16154497 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
Code produit. 16154497
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le verre sodocalcique de type III est idéal pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d’échantillons avec un revêtement en plastisol pour plus de sécurité. Il est plus facile à saisir et plus difficile à casser.
  • Revêtus d’une couche de plastisol
  • Le revêtement résistant aux chocs réduit les risques de casse
  • En cas de rupture, le revêtement de sécurité conservera le contenu suffisamment longtemps pour être éliminé
  • Le revêtement antidérapant permet également une plus grande facilité de stabilité, humide ou à sec
  • Non autoclavable
Spécification
Capacité (métrique) 120 ml
Capacité (impériale) 4 oz.
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe du col 20 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 12 mm
Hauteur (métrique) avec bouchon 115 mm
Matériau Verre (type 3)
Quantité 24
Couleur de bouchon Blanc
Finition de col 22-400
Closure Included Oui
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 112 mm
Type de produit Flacon rond Boston avec revêtement de sécurité
Joint de fermeture Mousse de PTFE / polyéthylène
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 22-400 mm
Diamètre (métrique) 48 mm