Learn More
BTX™ Coupole de sécurité pour cuves d’électroporation
Code produit. 15487360
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Gemini SC
Gemini X2
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15487360
Marque: BTX™ 452020
Ensure safe delivery of HV electrical pulses to cuvettes and chambers with the Safety Dome for Electroporation Cuvettes.
  • La coupole de sécurité se raccorde directement au générateur
  • Contient deux cuves
  • La protection anti-rotation fixe les cuves dans le support
Spécification
À utiliser avec (application) Électroporation
À utiliser avec (équipement) Gemini SC
Type de produit Socles de sécurité
Tension 0 à 3 000 VCC, 0 à 250 VCA
Description Safety Dome for the Gemini SC
Comprend Coupole de sécurité uniquement
Température de fonctionnement (impériale) 41°F à 104°F
Plage de durée de l’impulsion 10 μs à 10 s
Température de fonctionnement (métrique) 5°C à 40°C
Quantité 1 Ea.
Poids (impériale) 2,3 lb
Poids (métrique) 1 kg
Stérilité Non-sterile
Contenu et stockage -10°C à +70°C
Pulse Form Exponential Decay Wave, Square Wave