Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Support pour lunettes de sécurité avec couvercle
Product Code. 11874332
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
22,9 x 15,2 x 9,5 cm
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensions (L x l x H) Unit Size
11874332 22,9 x 15,2 x 9,5 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11874332 Supplier Bel-Art™ SP Scienceware™ Supplier No. F248770000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Conçus pour être fixés au mur ou autostables, ces supports pour lunettes en acrylique transparent sont disponibles avec ou sans couvercle
  • Trous pré-percés sur le panneau arrière pour faciliter la fixation murale (matériel non inclus)
  • Dimensions : 22,9 x 15,2 x 9,5cm
Specifications
Hauteur (métrique) 9,5 cm
Largeur (métrique) 15,2 cm
Description Support pour lunettes de sécurité
Profondeur (métrique) 9,5 cm
Couleur Transparent
Type de produit Boîte de stockage pour lunettes
À utiliser avec (équipement) Lunettes
Dimensions (L x l x H) 22,9 x 15,2 x 9,5 cm
Comprend Couvercle
Longueur (métrique) 22,9 cm
Nb par paquet 1paire
Matériau Acrylique