Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Supports pour lunettes de sécurité
Code produit 10420981
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
22,9 x 15,2 x 9,5cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
10420981 22,9 x 15,2 x 9,5cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10420981 Fournisseur Bel-Art™ SP Scienceware™ Code fournisseur F248770001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Conçus pour être fixés au mur ou autostables, ces supports pour lunettes en acrylique transparent sont disponibles avec ou sans couvercle
  • Trous pré-percés sur le panneau arrière pour faciliter la fixation murale (matériel non inclus)
  • Dimensions : 22,9 x 15,2 x 9,5cm
Spécification
Hauteur (métrique) 9,5 cm
Largeur (métrique) 15,2 cm
Description Support pour lunettes de sécurité
Profondeur (métrique) 9.5 cm
Couleur Transparent
Type de produit Boîte de stockage pour lunettes
À utiliser avec (équipement) Lunettes
Dimensions (L x l x H) 22,9 x 15,2 x 9,5cm
Comprend Couvercle non inclus
Longueur (métrique) 22,9 cm
Nb par paquet 1paire
Matériau Acrylique